Merck
C12H316CE377
Chemcia Scientific, LLC
N-(4,5,6,7-Tetrahydro-benzothiazol-2-yl)-formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.25
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-ylformamide
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c11-5-9-8-10-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H,9,10,11)
InChI Key
XESJDUYKNSPXKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=453