Merck
CH4H5F6D88E1
ChemBridge Corporation
pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-ylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-7-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-9-10(7)8/h1-5,11H,6H2
InChI Key
DSWNRZBEGALMPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038083
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038083_sds.pdf