Merck
CH4H049BEF70
ChemBridge Corporation
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.12
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N,N,4-trimethyl-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H9BrN2S/c1-4-5(7)10-6(8-4)9(2)3/h1-3H3
InChI Key
FOVWUNAVVVQDST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042628
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042628_sds.pdf