Merck
CH4721366988
ChemBridge Corporation
2-(2-methoxy-3-pyridinyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methoxy-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-11-8-7(4-6-10)3-2-5-9-8/h2-3,5,10H,4,6H2,1H3
InChI Key
RHBRKXDRHSBKSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4067982
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4067982_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)