Merck
CH4432438572
ChemBridge Corporation
trans-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
135.64
MDL番号:
Iupac Name
(3S,4S)-3,4-dimethylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-5-3-7-4-6(5)2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI Key
NENQMVAHTAYJTP-KGZKBUQUSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034801
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034801_sds.pdf