Merck
CH4428741775
ChemBridge Corporation
6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.72
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-dibenzo[c,e]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13N.ClH/c1-3-7-13-11(5-1)9-15-10-12-6-2-4-8-14(12)13;/h1-8,15H,9-10H2;1H
InChI Key
DJAMRLZIEKUCJX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5542756
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5542756_sds.pdf