Merck
CH4424851968
ChemBridge Corporation
[1-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl](3-pyridinylmethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.83
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl]-N-(3-pyridinylmethyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H22N2O2.ClH/c1-4-15(19-12-13-6-5-9-18-11-13)14-7-8-16(20-2)17(10-14)21-3;/h5-11,15,19H,4,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
TXWWFMXWMYBFEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7095595
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7095595_sds.pdf