Merck
CH4424851487
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)[4-(methylthio)benzyl]amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.29
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)[4-(methylsulfanyl)phenyl]methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H17NO2S.BrH/c1-20-14-5-2-12(3-6-14)9-17-10-13-4-7-15-16(8-13)19-11-18-15;/h2-8,17H,9-11H2,1H3;1H
InChI Key
PSYNRQDRDVNXJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5523248
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5523248_sds.pdf