Merck
CH4424847223
ChemBridge Corporation
[1-(3,5-difluorophenyl)cyclopropyl]amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.63
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-3-6(4-8(11)5-7)9(12)1-2-9;/h3-5H,1-2,12H2;1H
InChI Key
MVDPVMYWNRXRSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032954
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032954_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)