Merck
CH4424846853
ChemBridge Corporation
N~1~-(4-bromo-2-fluorophenyl)glycinamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.53
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8BrFN2O.ClH/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)12-8(13)4-11;/h1-3H,4,11H2,(H,12,13);1H
InChI Key
XOCYKITZFXRANF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029071
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029071_sds.pdf