Merck
CH4424846815
ChemBridge Corporation
{[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methyl}amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
[1-(ethoxymethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-2-9-6-7(5-8)3-4-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
InChI Key
MXNCTFVHFJINEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028633
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028633_sds.pdf