Merck
CH4424846785
ChemBridge Corporation
(4-amino-2-chlorophenyl)dimethylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N~1~,N~1~-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2.2ClH/c1-11(2)8-4-3-6(10)5-7(8)9;;/h3-5H,10H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
RHTYHESBZVFRDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028308
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028308_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)