Merck
CH4424846499
ChemBridge Corporation
N-propylcycloheptanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.74
MDL番号:
Iupac Name
N-cycloheptyl-N-propylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-9-11-10-7-5-3-4-6-8-10;/h10-11H,2-9H2,1H3;1H
InChI Key
PVHXFPUOALDPSI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024903
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024903_sds.pdf