Merck
CH4424846248
ChemBridge Corporation
N-(1,3-thiazol-5-ylmethyl)cyclopropanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.16
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-5-ylmethyl)cyclopropanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2S.2ClH/c1-2-6(1)9-4-7-3-8-5-10-7;;/h3,5-6,9H,1-2,4H2;2*1H
InChI Key
VQUGKALEENKTAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017450
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017450_sds.pdf