Merck
CH4424845944
ChemBridge Corporation
(3-cyclopentylpropyl)methylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.72
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-10-8-4-7-9-5-2-3-6-9;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H
InChI Key
OQACKUPEJJARCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012701
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012701_sds.pdf