Merck
CH4415172938
ChemBridge Corporation
2-bromopyrazino[2,3-b]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromopyrazino[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3BrN4/c7-4-3-10-5-6(11-4)9-2-1-8-5/h1-3H
InChI Key
MMWCCMIZTSDIKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049243_sds.pdf