Merck
CH4375444712
ChemBridge Corporation
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dichloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-2-8-4(7)3(6)5(10)9-2/h1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
KUQPBCZFPWRAHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4049516
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4049516_sds.pdf