Merck
CH4371462712
ChemBridge Corporation
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-4-11-12(7-1)8-9-2-5-10-6-3-9/h1,4,7,9-10H,2-3,5-6,8H2
InChI Key
ZLTMCLFJUNUCHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011911
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011911_sds.pdf