Merck
CH4369259051
ChemBridge Corporation
3-(isocyanatomethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(isocyanatomethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5-7-3-6-1-2-11(9,10)4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
RHXKIRSUOWZZNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003965
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003965_sds.pdf