Merck
CH4332968492
ChemBridge Corporation
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-1,3,4-thiadiazol-2-ol
Inchi Code
1S/C3H4N2O2S/c1-7-3-5-4-2(6)8-3/h1H3,(H,4,6)
InChI Key
LRENRSMVTOWJKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043908
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043908_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)