Merck
CH4321848839
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.67
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2S/c1-2-3-9-5-6(4-8-9)12(7,10)11/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
JHAMFGLLNGMTHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044191
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044191_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)