Merck
CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.22
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
InChI Key
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf