Merck
CH4312834576
ChemBridge Corporation
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C8H10N4/c1-5-3-7(9)12-8(10-5)4-6(2)11-12/h3-4,10H,1,9H2,2H3
InChI Key
LZQISAIVDKZPOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029211
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029211_sds.pdf