Merck
CH4309657079
ChemBridge Corporation
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.66
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4S/c1-10-6-4-5(15(9,12)13)2-3-7(6)14-8(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
VOVZUAYMQLWUCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043170
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043170_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)