Merck
CH4309656962
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.7
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)ethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-6-7-14(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
LPFWKKSPCKBGON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041226
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041226_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)