Merck
CH4309656928
ChemBridge Corporation
1-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-3-7-6(8-4)5(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
XSLIWFPYEWEYLL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041054
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041054_sds.pdf