Merck
CH4309656555
ChemBridge Corporation
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.69
MDL番号:
Iupac Name
benzyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2S/c1-10(13(9,11)12)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
VURHMMRCYKRHOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026545
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026545_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)