Merck
CH4238556601
ChemBridge Corporation
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.04
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6BrN3/c7-6-4-9-10(5-6)3-1-2-8/h4-5H,1,3H2
InChI Key
HXHGHKZQUZNBOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002869
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002869_sds.pdf