Merck
CH4238556365
ChemBridge Corporation
3-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.28
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H14N2/c15-13-6-3-7-14(8-13)16-9-11-4-1-2-5-12(11)10-16/h1-8H,9-10,15H2
InChI Key
GVTTYJQILUUYSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002521
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002521_sds.pdf