Merck
CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
InChI Key
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002298
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)