Merck
CH4238555790
ChemBridge Corporation
(1,2,2-trimethylpropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3
InChI Key
DXSUORGKJZADET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3001722
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3001722_sds.pdf