Merck
CH4196934555
ChemBridge Corporation
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-11-12-9(14-5)7-4-6(10)2-3-8(7)13/h2-4,13H,10H2,1H3
InChI Key
FSRKZKWIIJSCSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033323
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033323_sds.pdf