Merck
CH4183975694
ChemBridge Corporation
3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,1,3H2,(H,9,10)
InChI Key
VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033868_sds.pdf