Merck
CH4183975683
ChemBridge Corporation
3-cyanobenzohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
3-cyanobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7N3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(12)11-10/h1-4H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
KYKPMNVLZRQRHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033720
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033720_sds.pdf