Merck
CH4182076499
ChemBridge Corporation
N-[(1-ethylpyrrolidin-3-yl)methyl]ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
Iupac Name
N-[(1-ethyl-3-pyrrolidinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-3-10-7-9-5-6-11(4-2)8-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JMAGSGRQNWLQKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026486
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026486_sds.pdf