Merck
CH4182076273
ChemBridge Corporation
oxo(propylamino)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
Iupac Name
oxo(propylamino)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c1-2-3-6-4(7)5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
HHQMZOFGKZVJDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027289
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027289_sds.pdf