Merck
CH4182075056
ChemBridge Corporation
1-(3-ethylisoxazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
(3-ethyl-5-isoxazolyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-2-5-3-6(4-7)9-8-5/h3H,2,4,7H2,1H3
InChI Key
LZSPQVFNMYRNEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004849
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004849_sds.pdf