Merck
CH4102153769
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL番号:
Iupac Name
3-allyl-4-(allyloxy)-5-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H18O3/c1-4-7-13-9-12(11-16)10-14(17-6-3)15(13)18-8-5-2/h4-5,9-11H,1-2,6-8H2,3H3
InChI Key
JQCZHNODHHLSGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6558377
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6558377_sds.pdf