Merck
CH4102153308
ChemBridge Corporation
2-[(3-hydroxyphenyl)amino]-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-hydroxyanilino)-6-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-7-5-10(16)14-11(12-7)13-8-3-2-4-9(15)6-8/h2-6,15H,1H3,(H2,12,13,14,16)
InChI Key
BTTNKEBBLIHCJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070709
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070709_sds.pdf