Merck
CH4102152920
ChemBridge Corporation
N-[2-(phenylthio)ethyl]-2-propanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.33
MDL番号:
Iupac Name
N-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-10(2)12-8-9-13-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
KANQDWOEYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9071613
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071613_sds.pdf