Merck
CH4102152843
ChemBridge Corporation
3-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c16-14-8-4-7-13(11-14)15(18)17-10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,11H,9-10,16H2,(H,17,18)
InChI Key
RUCCIRQTLQFVOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9035558
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9035558_sds.pdf