Merck
CH4102152835
ChemBridge Corporation
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.26
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-3-2-9(12(14)15)8-10(11)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
YEVWGJYXIARGIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9015515
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9015515_sds.pdf