Merck
CH4102151495
ChemBridge Corporation
{[2-(acetylamino)phenyl]thio}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.27
MDL番号:
Iupac Name
{[2-(acetylamino)phenyl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3S/c1-7(12)11-8-4-2-3-5-9(8)15-6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
JNBUZEDLPGRPFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023095
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023095_sds.pdf