Merck
CH4101217704
ChemBridge Corporation
5-amino-2-(4-methyl-1-piperidinyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-(4-methyl-1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-9-4-6-15(7-5-9)12-3-2-10(14)8-11(12)13(16)17/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
WLIBXILRXKJRAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7643591
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7643591_sds.pdf