Merck
CH4026586572
ChemBridge Corporation
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.08
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-formylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-6(10(13)14)15-9-3-2-7(5-12)4-8(9)11/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
HOPBEIMHXUNAGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6750243
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6750243_sds.pdf