Merck
CH4026586192
ChemBridge Corporation
4-allyl-5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.79
MDL番号:
Iupac Name
4-allyl-5-[1-(3-chlorophenoxy)ethyl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C13H14ClN3OS/c1-3-7-17-12(15-16-13(17)19)9(2)18-11-6-4-5-10(14)8-11/h3-6,8-9H,1,7H2,2H3,(H,16,19)
InChI Key
VRSMSCVGAYKVFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3018012
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3018012_sds.pdf