Merck
CH4026586153
ChemBridge Corporation
5-isopropyl-4-propyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.29
MDL番号:
Iupac Name
5-isopropyl-4-propyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C8H15N3S/c1-4-5-11-7(6(2)3)9-10-8(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,12)
InChI Key
AYYGMEIWTNMKBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015698
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015698_sds.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)