Merck
CH4026585936
ChemBridge Corporation
5-methyl-4-phenylthiophene-3-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.31
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9-5-3-2-4-6-9)10(7-16-8)12(15)14-13/h2-7H,13H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
KGAMHXSRDCLOAM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3007540
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3007540_sds.pdf