Merck
CH4017936585
ChemBridge Corporation
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylphenoxy)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)14-8(2)10(13)12-11/h3-6,8H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
VLEDMATYRJUZNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015248
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015248_sds.pdf