Merck
CH4005994909
ChemBridge Corporation
6-(4-bromophenyl)-1,4,5,7-tetramethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.23
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)-1,4,5,7-tetramethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C16H16BrN3/c1-9-15-11(3)20(14-7-5-13(17)6-8-14)12(4)16(15)10(2)19-18-9/h5-8H,1-4H3
InChI Key
GMBUCLWZLPOFGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7053494
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7053494_sds.pdf